Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace 1200
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
3301768
PEAK3301768EA 21150 EUR InStock
PEAK3301768
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace 1200
Générateurs de gaz Générateurs d'hydrogène
The Precision Hydrogen Trace 1200 generator is designed primarily for GC carrier gas use, and can also be used for detectors requiring hydrogen fuel gas such as FID and FPD. One generator is capable of supplying multiple GC instruments.
  • Regenerative PSA dryers to ensure highest level of purity (99,9999%)
  • Automatic loading pump as standard
  • GC in-oven hydrogen leak detector available as an optional extra
  • 1 year comprehensive on-site warranty
  • 3 year cell warranty is offered with this generator as standard
This generator offers a safe, reliable andMore Product Information
Collapse All
Type Débit l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Precision Hydrogen Trace 1200 1200 ml/min 54×40,6×38 mm 1 PEAK3301768
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité