Zero air generator, Precision Zero Air 18 L
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
60-0018
PEAK60-0018EA 7890 EUR InStock
PEAK60-0018
Zero air generator, Precision Zero Air 18 L
Générateurs de gaz Générateurs d'air Zero
The Precision Zero Air generators are designed specifically to supply clean, dry, hydrocarbon-free air to be used as flame support gas for GC at both standard and trace detection limits.
  • Integrates seamlessly with other Precision units
  • Hydrocarbon content <0,05 ppm for market leading purity
  • Minimum lifetime maintenance, no expensive catalyst chamber replacements
  • Avoid risk of contaminants entering the system (when switching out empty cylinders)
  • Compatible with Precision Air Compressor
  • 1 year comprehensive on-site warranty
As with all PrecisionMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..