pH <791> PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Fournisseur: Merck
PEP010-3X100ML
PEP010-3X100MLEA 216 EUR InStock
PEP010-3X100ML
pH <791> PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Étalons Étalons pour essais d'aptitude
Suitable for 791 per USP. Proficiency Testing Kit containing three samples ranging from pH 5,0 to 10,00.
Certifications: This proficiency testing sample is produced in accordance with ISO/IEC 17043:2010. 
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité