Graphite
Fournisseur: PerkinElmer
04972433
PERC04972433EA 11.9 EUR InStock
PERC04972433
Graphite
Graphite
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité