Screw top waste and wash vial for autosampler
Fournisseur: PerkinElmer
09923031
PERC09923031EA 4.6 EUR InStock
PERC09923031
Screw top waste and wash vial for autosampler
Fioles
This screw top waste and wash vial is manufactured from type I borosilicate glass.
Certifications: Meets USP, JP, and EP Pharmacopeia requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité