Potassium bromide die set
Fournisseur: PerkinElmer
51001144
PERC51001144EA 1020 EUR InStock
PERC51001144
Potassium bromide die set
Presses
The evacuable potassium bromide (KBr) die is designed to produce uniform KBr pellets.
Suitable for FT-IR spectrometry of solid samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité