Presse à granulés hydraulique, KBr
Fournisseur: PerkinElmer
51004599
PERC51004599EA 7050 EUR InStock
PERC51004599
Presse à granulés hydraulique, KBr
Presses
This compact hydraulic press is used with the KBr die to prepare KBr pellets.
Pressure is produced by operating a pump lever.
Informations de commande: Evacuable KBr die, KBr pellet holder and adjustable adapter have to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité