Cuves de polarimètres
Fournisseur: PerkinElmer
B0017054
PERCB0017054EA 2220 EUR InStock
PERCB0017054
Cuves de polarimètres
Cuvettes Cuves de spécialités
Cuves de polarimètre conçues pour faciliter le remplissage et le vidage sans perte des échantillons.
  • Haute efficacité, faciles à remplir et vider sans aucune perte
  • Orifices de remplissage sont agencés de façon à ce que le liquide circule sur les surfaces vitrées intérieures
  • Fenêtres soudées aux corps des cuves pour un fonctionnement sans tension
  • Longueur de trajet définie gravée sur chaque cuve pour une identification simple
  • Double paroi pour une thermostatisation avec de l'eau à température constante, à l'exception de la cuve à flux
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité