Peristaltic pump tubing
Fournisseur: PerkinElmer
B3140730
PERCB3140730EA 139 EUR InStock
PERCB3140730
Peristaltic pump tubing
Tuyaux Transfer Tubing
Pharmed tubing.
  • High fatigue strength under repeated reversed bending stresses
  • Non-toxic, biocompatible
  • Very low gas permeability
  • Well suited to acids and bases
Used for ICP-OES and ICP-MS applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité