Polystyrene Test Film - MIR
Fournisseur: PerkinElmer
L1202057
PERCL1202057EA 35.6 EUR InStock
PERCL1202057
Polystyrene Test Film - MIR
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
This test film is an easy-to-use standard to check frequency, accuracy and any changes.
This reference material mounts easily in a FT-IR spectrometer, allowing the user to quickly and easily check the mid infrared frequencies and overall accuracy of the FT-IR spectrometer.
The Polystyrene Test Film is 0.038 mm thickness and untraceable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité