Deuterium lamp, TruLife™ 1,5
Fournisseur: PerkinElmer
L6022728
PERCL6022728EA 1250 EUR InStock
PERCL6022728
Deuterium lamp, TruLife™ 1,5
Éclairages Lampes au deutérium
These deuterium lamps provide the best wavelength coverage across the working range of the spectrometer for consistently high performance.
  • Lamps are pre-aligned for easy installation
  • Extended lifetime of 1500 hours
  • Built-in digital timer to monitor lamp lifetime
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité