Accessories for plasma 40/plasma 400
Fournisseur: PerkinElmer
N0690676
PERCN0690676EA 106 EUR InStock
PERCN0690676
Accessories for plasma 40/plasma 400
Analyseurs Analyseurs élémentaires
This tip set includes a clear sapphire sample tip (0,3 mm Int. Ø) and a red ruby argon tip (0,22 mm Int. Ø).
The tips are made of PEEK with the gem inserts noted for maximum corrosion resistance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité