Ceramic D-Torch™
Fournisseur: PerkinElmer
N0777840
PERCN0777840EA 1040 EUR InStock
PERCN0777840
Ceramic D-Torch™
Analyseurs Analyseurs élémentaires
The ceramic outer tube is of particular benefit for the analysis of wear metals in engine oils, where quartz outer tubes often suffer from short lifetime.
  • Analysis of high-matrix solutions – Fusion samples, samples with high-dissolved solids, samples with high-acid content
  • Demountable quart or ceramic outer tubes
Also beneficial for Si determinations, where quartz outer tubes may produce high background signals.
Can cause early devitrification or sample deposition when using quartz.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Assembly including quartz outer tube for OPTIMA™ ICP kit (8x00) 1 PERCN0777840
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité