Deuterium lamp for UV/Vis detector
Fournisseur: PerkinElmer
N2920149
PERCN2920149EA 1230 EUR InStock
PERCN2920149
Deuterium lamp for UV/Vis detector
Éclairages Lampes au deutérium
Deuterium lamp for the LC series 200 UV/Vis detector, provide outstanding performance and lamp life.
Lamp changes are quick and easy due to a unique, self-aligning lamp mount.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité