Paper, Alsiflex
Fournisseur: PerkinElmer
N5376819
PERCN5376819EA 465 EUR InStock
PERCN5376819
Paper, Alsiflex
Papiers
Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité