Diffuser caps for waste and wash vials
Fournisseur: PerkinElmer
N6101276
PERCN6101276EA 11.9 EUR InStock
PERCN6101276
Diffuser caps for waste and wash vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The conical shape allows the needle to penetrate in to solvent or waste.
  • Reduce spillage and large losses through evaporation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité