Solution étalon de strontium, 1000 mg/L Sr dans de l'acide nitrique dilué (à partir de Sr(NO₃)₂) Étalon pour AAS et ICP
Fournisseur: PerkinElmer
N9300153
PERCN9300153EA 0 EUR InStock
PERCN9300153
Solution étalon de strontium, 1000 mg/L Sr dans de l'acide nitrique dilué (à partir de Sr(NO₃)₂) Étalon pour AAS et ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité