Multi-element calibration standard 5
Fournisseur: PerkinElmer
N9300235
PERCN9300235EA 222 EUR InStock
PERCN9300235
Multi-element calibration standard 5
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Designed to contain virtually every element in the mass spectrum for concentration checks.
Concentration of element includes 10 µg/ml of boron, germanium, molybdenum, niobium, phosphorus, rhenium, sulphur, silicon, tantalum, titanium, tungsten, and zirconium.
These solutions are made with the highest purity materials available and are tested on the ELAN 6000 under an internationally accredited ISO 9001 quality assurance program.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité