Moisture trap
Fournisseur: PerkinElmer
N9301193
PERCN9301193EA 571 EUR InStock
PERCN9301193
Moisture trap
Filtres Filtres à gaz
Gas contacts only glass, metal and the adsorbents for purity. The Drierite® indicator and molecular sieve 5A are packed in glass protected by an outer plastic tube in the event that the glass breaks. Unique loading design allows operation in any orientation without channeling.
Designed for GC detectors that require high purity gases and recommended for ELCD and ECD systems where moisture and contamination are possible.
Maximum pressure: 6,9 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité