Column cutter
Fournisseur: PerkinElmer
N9301376
PERCN9301376EA 132 EUR InStock
PERCN9301376
Column cutter
Cutters
Ceramic wafer scribe is inexpensive and ideal for cutting polyimide fused silica capillary columns and guard columns.
  • Easy to hold
  • All four sides can be used as a cutting tool
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité