Calibration standard, single element, molybdenum for AAS and ICP-OES, pure grade
Fournisseur: PerkinElmer
N9303784
PERCN9303784EA 62.2 EUR InStock
PERCN9303784
Calibration standard, single element, molybdenum for AAS and ICP-OES, pure grade
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Attention: These standards are in acid solution, for full details of hazards and specification, please see website and the links to Material Safety Data Sheets (MSDS) and Technical Data sheets.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité