LC-MS nitrogen generators
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9306211EA 38100 EUR InStock
PERCN9306211 PERCN9306214
LC-MS nitrogen generators
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
Nitrogen generators are designed to supply single or multiple LC-MS instruments with dry nitrogen at purities of 98 – 99,5%. The generator can also be used for solvent evaporation as well as supplying dry nitrogen to analytical instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité