Portoirs pour tubes de système SPB
Fournisseur: PerkinElmer
N9308070
PERCN9308070EA 303 EUR InStock
PERCN9308070
Portoirs pour tubes de système SPB
Portoirs Tube Racks
En polycarbonate.
  • Fonction de verrouillage de portoirs qui bloque les DigiTUBE® en position au sein du portoir pour pouvoir fermer d'une main les bouchons à vis
  • Résistants aux acides
  • Applications en laboratoire
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité