Colonnes capillaires, Elite-17ht pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316264
PERCN9316264EA 1050 EUR InStock
PERCN9316264
Colonnes capillaires, Elite-17ht pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-17ht columns are extremely versatile, permitting the analysis of pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters, triglycerides and sterols.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité