Capillary columns, Elite-Guard and Elite-Siltek® for autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316608
PERCN9316608EA 129 EUR InStock
PERCN9316608
Capillary columns, Elite-Guard and Elite-Siltek® for autosystem
Colonnes pour chromatographie
These guard columns lengthen the life of the capillary column and improve the analyte focusing.
  • Increase the life of the capillary column and performance
  • Maintains retention time and resolution on capillary column
  • Traps non-volatile particles
Both the intermediate-polarity deactivated guard columns and the Siltek® deactivated guard columns are important to match the polarity of the solvent and the polarity of the surface deactivation. Temperature range is 325 °C for Elite-Guardand 380 °C for Elite-Siltek® guard.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité