Push brooms, stiff sweep
Fournisseur: PERFEX
2524B
PERF2524BEA 195 EUR InStock
PERF2524B
Push brooms, stiff sweep
Balais
These brooms are made of extremely durable polypropylene fibres which are non-conductive and will not absorb bacteria, liquids, or odours.
This durable fill is excellent for sweeping heavy or coarse material and for removing difficult dirt and deposits from unfinished surfaces, wood, concrete, blacktop, etc.
Informations de commande: Polymer adjustable or fixed length handles must be ordered separately.
Collapse All
Désignation Couleur des poils Largeur de la tête Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Push broom, stiff sweep bleu 60 cm (24”) 1 PERF2524B
Handles
Collapse All
Désignation Handle material Handle colour Longueur du manche Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Adjustable handle with long connector Polymère blanc 86 - 157,5 cm 1 129-0127
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité