Push brooms, soft sweep
Fournisseur: PERFEX CORP
2624B
PERF2624BEA 49.7 EUR InStock
PERF2624B
Push brooms, soft sweep
Balais
These brooms are made of extremely durable polypropylene fibres which are non-conductive and will not absorb bacteria, liquids, or odours.
This specially formulated polypropylene fill is excellent for sweeping very fine and medium particles from resilient smooth floors, vinyl, linoleum, terrazzo, marble, tile, finished wood and smooth concrete.
Informations de commande: Polymer adjustable or fixed length handles must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité