Lames de microtome, Personna Plus®
Fournisseur: PERSONNA MEDICAL
72-0114-0000
PERS72-0114-0000EA 197 EUR InStock
PERS72-0114-0000
Lames de microtome, Personna Plus®
Microtomes et groupes de microtomes Lames de microtomes
Lames de microtome Personna Plus® avec revêtement en MicroCoat®.
  • MicroCoat® coating allows blades to glide with smooth and clean precision
  • Uniform ribbon lacking any grooves or split sections of paraffin
  • Transparent viewing area enabling the user to see the number of blades
  • Disposal reservoir prevents used blades from dropping out
Information de livraison: Dans un distributeur de sécurité en plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité