Disinfection trays, autoclavable
Fournisseur: PHAGOGENE
60275
PHAG60275EA 1610 EUR InStock
PHAG60275
Disinfection trays, autoclavable
Plateaux/Récipients/Pots Bacs de stérilisation
PP.
  • Polypropylene bins
  • Equipped with lid
  • Graduation inside the bins
  • Autoclavable at 134 °C/18 min.
Trays for pre-disinfection and disinfection by soaking of the medico-surgical instrumentation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité