Reversed phase HPLC columns, Synergi™ Polar-RP
Fournisseur: PHENOMENEX
00G-4336-E0 00F-4336-E0 00F-4336-B0 00B-4336-Y0 00B-4371-Y0 00C-4336-E0 00D-4336-B0 00D-4336-E0 00D-4371-B0 00D-4371-Y0
PHEN00G-4336-E0EA 0 EUR InStock
PHEN00G-4336-E0 PHEN00F-4336-E0 PHEN00F-4336-B0 PHEN00B-4336-Y0 PHEN00B-4371-Y0 PHEN00C-4336-E0 PHEN00D-4336-B0 PHEN00D-4336-E0 PHEN00D-4371-B0 PHEN00D-4371-Y0
Reversed phase HPLC columns, Synergi™ Polar-RP
Colonnes pour chromatographie
Synergi™ Hydro-RP columns have polar endcapped, ether-linked phenyl phase providing polar and aromatic reversed phase selectivity.
  • Ideal for the separation of polar, aromatic compounds
  • Enhanced polar resolution in 100% buffer mobile phases
  • Highly reproducible and stable phenyl phase
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité