Pharmaceutical secondary standard, salicylic acid, CRM, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1013-1G
PHR1013-1GEA 73.2 EUR InStock
PHR1013-1G
Pharmaceutical secondary standard, salicylic acid, CRM, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to pharmacopeia primary standards.
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (Ph. Eur.) and BP primary standards, where they are available.
Certifications: Accordance with ISO/IEC 17025:2005 (A Class Cert AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (A Class Cert AR-1470).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9ad7cc80a44fa86c8746d03525dba6a87453eb2&vid=a9ad7cc80a44fa86c8746d03525dba6a87453eb2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité