Pharmaceutical secondary standard, L-Glutamic acid, CRM, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1107-1G
PHR1107-1GEA 151 EUR InStock
PHR1107-1G
Pharmaceutical secondary standard, L-Glutamic acid, CRM, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (Ph. Eur.) and BP primary standards, where they are available.
Certifications: Accordance with ISO/IEC 17025:2005 (A Class Cert AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (A Class Cert AR-1470).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5293898d25f5ab4efa0e93f67d6e5f2b53a33e70&vid=5293898d25f5ab4efa0e93f67d6e5f2b53a33e70&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité