Pharmaceutical secondary standard, Benzocaine, certified reference material, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1158-1G
PHR1158-1GEA 85.1 EUR InStock
PHR1158-1G
Pharmaceutical secondary standard, Benzocaine, certified reference material, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Traceable to USP 1054000.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed640c8a60a040db96110f784b2fc4ca3639acd3&vid=ed640c8a60a040db96110f784b2fc4ca3639acd3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité