Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide caprylique, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid

PHR1202-1G
PHR1202-1GEA 91.9 EUR InStock
PHR1202-1G
Acide caprylique, Supelco®
Acide caprylique


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 239.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0.9066 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=619dfc95c7993eaf12911ad1f5c89a1f68a9480a&vid=619dfc95c7993eaf12911ad1f5c89a1f68a9480a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité