Sodium benzoate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Benzoic acid sodium salt
PHR1231-1G
PHR1231-1GEA 85.6 EUR InStock
PHR1231-1G
Sodium benzoate, Supelco®
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
MW: 144,11 g/mol
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162cd8e62172f766c472321c2c2f0b7fa5361379&vid=162cd8e62172f766c472321c2c2f0b7fa5361379&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité