Pharmaceutical secondary standard, dimethyl sulphoxide (DMSO), CRM, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1309-3G
PHR1309-3GEA 88.4 EUR InStock
PHR1309-3G
Pharmaceutical secondary standard, dimethyl sulphoxide (DMSO), CRM, Supelco®
Étalons Étalons organiques
This certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to pharmacopeia primary standards.
This secondary standard offers multi-traceability to the USP and EP (PhEur) primary standards.
Certifications: Accordance with ISO/IEC 17025:2005 (AClass Cert AT-1467), ISO Guides 34:2009 (AClass Cert AR-1470).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité