Pharmaceutical secondary standard, glycolic acid, CRM, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1427-1G
PHR1427-1GEA 94.1 EUR InStock
PHR1427-1G
Pharmaceutical secondary standard, glycolic acid, CRM, Supelco®
Étalons Étalons organiques
This secondary standard offers multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Certifications: In accordance with ISO/IEC 17025:2005 (AClass Cert AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (AClass Cert AR-1470).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398bcc00dcfb9fe4d27e85a37cc326f2c9dff8cc&vid=398bcc00dcfb9fe4d27e85a37cc326f2c9dff8cc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité