L(-)-Ephedrine sulphate, matériau de référence certifié pour la production pharmaceutique
Fournisseur: Merck
Attention
PHR8829-200MG
PHR8829-200MGEA 0 EUR InStock
PHR8829-200MG
L(-)-Ephedrine sulphate, matériau de référence certifié pour la production pharmaceutique
L(-)-Ephedrine sulphate
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Formule: C₂₀H₃₂N₂O₆S
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 134-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité