Dry box gloves, BHP
Fournisseur: PIERCAN
16800BHP9E45
PIEC16800BHP9E45EA 2590 EUR InStock
PIEC16800BHP9E45
Dry box gloves, BHP
Gants
These gloves made of isobutylene polyisoprene rubber provide good chemical resistance and excellent impermeability to gas and liquids.
  • Excellent impermeability to liquids and gases
  • Good resistance to chemicals, ozone and UV
  • Excellent flexibility and dexterity
  • Antistatic
Ideal for use in nuclear industries, in life sciences, in microelectronics and wet chemistry.
Certifications: 0,4 mm thickness: EN 388:2016 (XX1XX), EN ISO 374-1 Type B (AKP), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388:2016 (XX11X), EN ISO 374-1 Type B (AKP), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Conditionnement: Tri-folded and packaged by the pair. Bags are vacuum and heat sealed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité