Gants de bote gants en CSM, forme 97, taille 10,5 paisseur 4/10 mm,longueur : 800 mm, diamtre bourrelet : 5 mm, diamtre intri eur rond de gant : 300 mm, main ambidextre, formede bras conique rond 1 * 1 Pce
Fournisseur: PIERCAN
Gants de bote gants en CSM, forme 97, taille 10,5 paisseur 4/10 mm,longueur : 800 mm, diamtre bourrelet : 5 mm, diamtre intri eur rond de gant : 300 mm, main ambidextre, formede bras conique rond 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gants de boîte à gants en CSM, forme 97, taille 10,5 épaisseur 4/10 mm,longueur : 800 mm, diamètre bourrelet : 5 mm, diamètre intéri eur rond de gant : 300 mm, main ambidextre, formede bras conique rond 1 * 1 Pce PIEC97800Y9E4 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou