Pierce™ Polystyrene Strip Plates, 8-Well, Corner Notch
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
15031
PIER15031EA 848 EUR InStock
PIER15031
Pierce™ Polystyrene Strip Plates, 8-Well, Corner Notch
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
PS, high antibody-binding 96-well microplate with individual 8-well strips in the plate frame for immunoassay applications.
  • Clear polystyrene for colorimetric detections
  • Plates are certified for performance, having consistently low coefficients of variation among wells
  • Hydrophobic-ionic binding interaction
  • Wells can be easily separated from strips with gentle twist
  • Corner notch for use in standard plate readers
Collapse All
Désignation Couleur Volume puits Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
96-well strip microplate assembled in frame, 1×8 per strip, flat bottom, corner notch incolore 360 µl 100 PIER15031
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité