Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EDTA

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention

17892
PIER17892EA 99.75 EUR InStock
PIER17892
EDTA
EDTA


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ATTEINDRE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité