L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Amino acid calibration standard for HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20088
PIER20088EA 180 EUR InStock
PIER20088
Amino acid calibration standard for HPLC
Étalons Étalons organiques
Amino acid standard H is a quantitative mixture of 18 amino acids at 2,5 µMol/ml each in 0,1N HCl, for use as a high-purity calibration standard for HPLC analysis of protein hydrolysates.
  • Contains eighteen (18) amino acids for assessment of amino acid composition of peptide hydrolysates
  • Contains exact amounts of each amino acid (2,5±0,1 µMol/ml, except cystine at 1.25±0,1 µMol/ml), enabling its use as a quantitation standard
  • Dissolved in 0,1N hydrochloric acid and stabilized as 1 ml aliquots in sealed glass ampules
To permit standardisation of microbiological and other assays, the mixture uses only the L-form of each amino acid. The molar concentration of each amino acid is verified by conventional amino acid analysis methods, making the mixture suitable as both a qualitative and quantitative standard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité