Brij® 35 30% en solution aqueuse, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20150
PIER20150EA 216 EUR InStock
PIER20150
Brij® 35 30% en solution aqueuse, Pierce™
Brij® 35
This Thermo Scientific™ formulation of Brij™ 35 is a stabilized 30% (w/v) solution of Brij-35 detergent for use in various protein methods.
  • A nonionic detergent for use in various protein methods
  • 30% detergent solution in ultrapure water
  • Clear, colorless viscous liquid, free of foreign material
Brij™ 35 is a nonionic polyoxyethylene surfactant that is most frequently used as a component of cell lysis buffers or a surfactant in various HPLC applications.
Detergent Class: Nonionic
Aggregation Number: 40
Micelle Molecular Weight: 49,000g
Critical Micelle Concentration (CMC): 0.09 mM (0.011%, w/v)
Cloud Point:>100˚C
Dialyzable: No
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité