Coupling resin, CarboxyLink™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20266
PIER20266EA 267 EUR InStock
PIER20266
Coupling resin, CarboxyLink™
Protéines purification Protein Purification Resins
CarboxyLink™ coupling resin is used for covalent immobilisation of peptides or other carboxyl-containing molecules to a porous, beaded resin for use in affinity purification procedures.
  • DADPA-activated crosslinked 4% beaded agarose
  • Couple 1 to 2 mg of peptide per ml of resin
  • Immobilises peptides with high capacity and various orientations without steric hindrance
  • Immoblisation results in covalent attachment of carboxyl groups by amide bonds, allowing for multiple rounds of affinity purification with one batch of prepared resin
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité