Affinity purification resin, immobilised p-Aminophenyl phosphoryl choline gel, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20307
PIER20307EA 476 EUR InStock
PIER20307
Affinity purification resin, immobilised p-Aminophenyl phosphoryl choline gel, Pierce™
Protéines purification Protein Purification Resins
Pierce™ Immobilised p-Aminophenyl Phosphoryl Choline Gel enables purification of C-reactive protein (CRP) from plasma, ascites and other biological fluids.
  • Format: 50% resin slurry in 0,02% sodium azide
  • Binding condition: Tris or borate-buffered saline (pH 8 to 8,5) with 1 to 2 mM calcium chloride
  • Elution condition: Tris or borate-buffered saline (pH 8 to 8,5) with 2 mM EDTA
  • Reusable: resin can be regenerated and reused several times
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité