Mercaptamine chlorhydrate, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20408
PIER20408EA 294 EUR InStock
PIER20408
Mercaptamine chlorhydrate, Pierce™
Mercaptamine chlorhydrate
Thermo Scientific Pierce 2-Mercaptoethylamine-HCl, commonly abbreviated 2-MEA, is a mild reductant that is often used to selectively reduce hinge-region disulfide bonds in antibody.
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₂H₇NS·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité