Streptavidin, maleimide-activated
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21102
PIER21102EA 241 EUR InStock
PIER21102
Streptavidin, maleimide-activated
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Maleimide-Activated Streptavidin is for directly preparing streptavidin-protein conjugates with proteins, peptides and other molecules that contain a free sulphhydryl (-SH) group. Streptavidin has been maleimide-activated using Sulpho-SMCC, a heterobifunctional crosslinker that contains an N-hydroxysuccinimide ester and a maleimide group. The activated streptavidin presents an available maleimide group that reacts with sulphhydryl-containing molecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité