Sulpho-KMUS, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21111
PIER21111EA 424 EUR InStock
PIER21111
Sulpho-KMUS, Pierce™
Sulpho-KMUS
Thermo Scientific Pierce Sulfo-KMUS is a water-soluble amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a long spacer arm (16.3 angstroms).
  • Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
  • Long aliphatic spacer arm compared to Sulfo-GMBS
  • Sulfo-NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
  • Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
  • Non-cleavable
  • Water-soluble
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₉H₂₅N₂NaO₉S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863412
Numéro CAS: 211236-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité