Streptavidin, hydrazide-activated, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21120
PIER21120EA 210 EUR InStock
PIER21120
Streptavidin, hydrazide-activated, Pierce™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Pierce™ Hydrazide-activated strepavidin conjugate includes recombinant streptavidin in a purified form activated for crosslinking to carbonyl groups in a molecule.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité